Learn More
Propargyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15264904
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Propargyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15264904
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 15264904
Marca: Thermo Scientific Acros 451840250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-65-7
Formula molecolare C3H3Cl
Molecular Weight (g/mol) 74.51
Numero MDL MFCD00000980
InChI Key LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
PubChem CID 12221
IUPAC Name 3-chloroprop-1-yne
SMILES ClCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl chloride
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 58.0°C to 61.0°C
Punto d'infiammabilità 19°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC≡CCH2Cl
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,7924
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 74.51
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466356 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2024 Catalog Number451840250,451840050
Numero di lottoA0420559 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2024 Catalog Number451840250,451840050
Numero di lottoA0394421 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number451840250,451840050
Numero di lottoA0402961 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2020 Catalog Number451840250,451840050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Propargyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >