Learn More
Bochem™ Propeller Stirrer
Bochem™ Propeller Stirrer for mixing media with low and medium viscosity.
Marca:  Bochem™ 9003
Codice prodotto. 10040811
  • 24.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Medium rpm range
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Ideal for homogenising and suspensioning
  • Axial flow
Specifica
Specifica
50 mm
8 mm
300 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ Propeller Stirrer > Length: 300mm