Learn More
Bochem™ Propeller Stirrer
Bochem™ Propeller Stirrer for mixing media with low and medium viscosity.
24.85€ - 26.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro ventola (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro ventola (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10040811
Vedere i documenti
Bochem™
9003
50 mm 300 mm
24.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10418432
Vedere i documenti
Bochem™
9010
100 mm 400 mm
26.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Medium rpm range
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Ideal for homogenising and suspensioning
  • Axial flow
Specifica
Specifica
8 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bochem™ Propeller Stirrer