Learn More
Propionic acid, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Glass Bottle
Flacone in vetro
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Propionic acid |
Punto di fusione | -22.0°C |
Densità | 0.9900g/mL |
Punti di ebollizione | 141.0°C |
Punto d'infiammabilità | 51°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Flacone in vetro |
Formula molecolare | C3H6O2 |
Formula lineare | C2H5CO2H |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469300 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149300010,149300025,149300100 |
A0462451 | Certificato di analisi | 09/05/2024 | 149300010,149300025,149300100 |
B0541062A | Certificato di analisi | 14/11/2023 | 149300050,149300010,149300025,149300100 |
B0541618A | Certificato di analisi | 14/11/2023 | 149300050,149300010,149300025,149300100 |
B0542301 | Certificato di analisi | 14/11/2023 | 149300050,149300010,149300025,149300100 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Propionic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Propionic acid, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >