Learn More
Cytiva Terreno Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Trattamento rapido di grandi volumi, recuperi pari al 70 - 90%. Il terreno Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow è composto da proteina G ricombinante accoppiata a Sepharose 4 Fast Flow.
737.00€ - 4987.00€
Specifica
Concentrazione di legante | 2 mg di proteina G/ml di terreno |
---|---|
Matrix | Agarosio reticolato 4% |
Dimensione particelle | 90 μm |
pH | Da 3 a 9 |
Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11524935
|
Cytiva
17-0618-01 |
5 ml |
737.00€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11534935
|
Cytiva
17-0618-02 |
25 mL |
2767.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11544935
|
Cytiva
17-0618-05 |
200 mL |
4987.00€
200mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Specificità leganti che complementano i terreni con proteina A
- Si lega a un'ampia gamma di specie e sottoclassi IgG
- Terreno a elevata capacità, >20 mg di IgG umano/ml; portata elevata
- L'adesione multipoint riduce al minimo la perdita di ligando
- Utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni diagnostiche e di ricerca
Specifica
2 mg di proteina G/ml di terreno | |
90 μm | |
Da 2 ° a 8 °C | |
Proteina G ricombinante senza legante dell’albumina |
Agarosio reticolato 4% | |
Da 3 a 9 | |
Per un’ampia gamma di applicazioni diagnostiche e di ricerca |
Titolo del prodotto
Cytiva Terreno Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow