Learn More
Cytiva Terreno Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Trattamento rapido di grandi volumi, recuperi pari al 70 - 90%. Il terreno Cytiva Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow è composto da proteina G ricombinante accoppiata a Sepharose 4 Fast Flow.
Marca:  Cytiva 17-0618-02
Codice prodotto. 11534935
  • 2767.00€ / 25mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Binding specificities that complement Protein A media
  • Binds a broad range of IgG species and subclasses
  • High capacity, >20mg human IgG/mL medium; high flowrate
  • Multi-point attachment minimizes ligand leakage
  • Used in a range of diagnostic and research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2mg Protein G/mL Medium
90 μm
25 mL
Used in a range of diagnostic and research applications
4% Cross Linked Agarose
3 to 9
2°C to 8°C
Recombinant Protein G lacking albumin binding region
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Cytiva Terreno Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow > 25mL