Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marca: Eppendorf™ 0030508203
1272.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
- RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
- Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Compliance
IVD, SBS/ANSI™
Specifica
IVD, SBS/ANSI | |
Standard | |
Analisi quantitativa delle proteine | |
Autoclavable | |
White, Clear Bottom | |
1000 μL | |
Non-sterile | |
Round Bottom (U-well) | |
Per tecniche PCR | |
6000 x g | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Yes | |
-86°C to +100°C | |
12.78 cm | |
8.55 cm |
Sì | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
10 Bags x 8 Plates | |
Polypropylene | |
96 | |
Policarbonato | |
Sì | |
121 °C | |
Deep well plates, 96 Wells | |
80 Pk. | |
-122.8°F to 212°F | |
Colorless | |
4.41 cm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
L208621R | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030508203 |
L207606P | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030508203 |
L205623N | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030508203 |
L205004M | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030508203 |
L204752L | Certificato di analisi | 25/04/2024 | 0030508203 |