Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
361.00€ - 2115.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
RCF max 6000 x g
Colore pozzetto Colorless
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore No. of Wells Volume (sistema metrico) pozzetto Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore No. of Wells Volume (sistema metrico) pozzetto Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10574073
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030504119
Yellow 96 500 μL 5 Bags x 8 Plates
784.00€
pezzi 40
Spedizione stimata: 15-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10367133
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030508106
White 96 500 μL 10 Bags x 12 Plates
2115.00€
pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10709263
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030504208
White 96 1000 μL 5 Bags x 4 Plates
361.00€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10215373
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030508203
White, Clear Bottom 96 1000 μL 10 Bags x 8 Plates
1295.00€
pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11518643
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030504305
Bianco 96 μ 5 Bags x 4 Plates
450.32€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Specifica
Specifica
Autoclavable
Non-sterile
Colorless
Polypropylene
6000 x g
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates