Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
GREENER_CHOICE
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
49.80€ - 123.00€
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Conico
Product Type Provette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Imballaggio Tipo di chiusura RCF max Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Imballaggio Tipo di chiusura RCF max Prezzo Quantità e disponibilità  
17463703
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
0030122283
25 mL 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) Screw Cap 17,000 x g
112.00€
pezzi 200
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15925180
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030122216
15 mL 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) Screw Cap 19,500 x g
106.00€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15945180
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030122240
50 mL 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes) Screw Cap 19,500 x g
123.00€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15178344
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030108302
5 ml Sacchetto Snap Cap 25,000 x g
49.80€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16180371
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
0030122356
5 mL 200 Tubes (2 Bags x 100 Tubes) Screw Cap 25,000 x g
108.43€
pezzi 200
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Surface-coating-free, including substances like silicone, plasticizers, biocides or mold release agents to reduce the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade guarantees freedom from human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
  • Available in tube, microplate, and deep-well plate formats for convenient upscaling of experiments.
  • Snap, screw, and SnapTec™ cap options available.
Specifica
Specifica
HDPE
Non-sterile
Provette
Polypropylene
Conico
PCR Clean (Non-sterile)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes