Learn More
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11898882
|
Fisherbrand™
001.808 |
1.5 mm | 8 mm |
8.84€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10652401
|
Fisherbrand™
001.810 |
3 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11868882
|
Fisherbrand™
001.803 |
3 mm | 3 mm |
11.15€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11808892
|
Fisherbrand™
001.813 |
3 mm | 13 mm |
7.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11878882
|
Fisherbrand™
001.805 |
2 mm | 5 mm |
15.86€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11828892
|
Fisherbrand™
001.815 |
1.5 mm | 15 mm |
14.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12656316
|
Fisherbrand™
001.820 |
3 mm | 20 mm |
17.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16245851
|
Fisherbrand™
001.830 |
3 mm | 30 mm |
17.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11888882
|
Fisherbrand™
001.806 |
3 mm | 6 mm |
6.66€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11858882
|
Fisherbrand™
001.802 |
2 mm | 2 mm |
11.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11818892
|
Fisherbrand™
001.808.3 |
3 mm | 8 mm |
6.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11888952
|
Fisherbrand™
001.807 |
2 mm | 7 mm |
12.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Designed for the smallest containers. Fisherbrand™ PTFE Micro Magnetic Stir Bar are autoclavable.
- Fornite in fiale con tappo a scatto riutilizzabili.
- Per l'agitazione di provette per test, becher di piccole dimensioni o altri contenitori.
- Autoclavabili.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Microancoretta magnetica di agitazione in PTFE