Learn More
Thermo Scientific™ Purified Water for Microbiology
Perform sample dilution for microbial examination or ensure sterility of your devices and equipment with Purified Water for Microbiology.
24.50€ - 29.90€
Specifica
Content And Storage | 2 to 25°C |
---|---|
Manufacturing Origin | United Kingdom |
Product Type | Purified Water |
Codice del prodotto | Marca | Peso riempimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso riempimento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12756929
|
Thermo Scientific™
BO0209M |
100.0g + 1.5g |
29.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13275639
|
Thermo Scientific™
BO0209C |
5.0g + 0.3g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Beschreibung
Perform sample dilution for microbial examination or ensure sterility of your devices and equipment with Thermo Scientific™ Oxoid™ Purified Water. The bottles come with screw cap closure for ease of operation.
Use Purified Water as a diluting and rinsing fluid.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Spezifikation
2 to 25°C | |
United Kingdom | |
Purified Water |