Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Marca: PURUS™ PS 2645 38 B
187.42 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 | |
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali | |
Regular Tack | |
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm | |
LDPE misto |
660 x 1143 mm | |
30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione | |
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | |
Blu |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0305 | Certificato di conformità | 06/02/2025 | PS 2645 38 B |
UT0261 | Certificato di conformità | 05/12/2024 | PS 2645 38 B |
UT0215 | Certificato di conformità | 12/09/2024 | PS 2645 38 B |
UR0319 | Certificato di conformità | 01/07/2024 | PS 2645 38 B |
UR0260 | Certificato di conformità | 21/05/2024 | PS 2645 38 B |