Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
43.65€ - 246.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Spessore (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Spessore (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15351962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1845 38 G |
Grigio | 457 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
140.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15713619
![]() |
PURUS™
PS 2430 34 C |
Trasparente | 610 x 762 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
80.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15361972
![]() |
PURUS™
PS 2645 38 B-HT |
Blu | 660 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
196.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
13410329
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 38 B |
Blu | 660 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
208.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15312002
![]() |
PURUS™
PM 3660 34 B-HT |
Blu | 914 x 1524 mm | 30 layer | 60 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
174.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15321992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 38 B |
Blu | 914 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
246.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15391952
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 38 G |
Grigio | 457 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
126.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15301962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 38 W |
Bianco | 457 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
126.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15361962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1845 38 W |
Bianco | 457 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
140.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15381952
![]() |
PURUS™
PS 1836 38 B |
Blu | 457 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
126.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15341962
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1845 38 B |
Blu | 457 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
140.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15733619
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2430 34 W |
Bianco | 610 x 762 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
80.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15703619
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2430 34 B |
Blu | 610 x 762 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
80.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15301972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2436 38 B |
Blu | 610 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
145.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15321972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2436 38 W |
Bianco | 610 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
145.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15371972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 38 G |
Grigio | 660 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
196.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15351982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3636 38 B |
Blu | 914 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
212.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15361982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3636 38 G |
Grigio | 914 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
212.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15341992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 38 G |
Grigio | 914 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
246.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15302002
![]() ![]() |
PURUS™
PM 3660 34 B |
Blu | 914 x 1524 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
185.12€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15371982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3636 38 W |
Bianco | 914 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
212.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15322002
![]() ![]() |
PURUS™
PM 3660 34 G |
Grigio | 914 x 1524 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
174.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15332002
![]() ![]() |
PURUS™
PM 3660 34 W |
Bianco | 914 x 1524 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
174.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15763599
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 34 W |
Bianco | 457 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
82.70€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15351992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 38 W |
Bianco | 914 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
246.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15341982
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3636 34 B |
Blu | 914 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
106.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15743599
![]() |
PURUS™
PM 1836 34 B |
Blue | 18 x 36 in. (45.7 x 91.4 cm) | 1.4 mil | 4/Case | N/A | ||||||
13400329
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2645 38 W |
Bianco | 660 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
196.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15311992
![]() ![]() |
PURUS™
PS 3645 34 G |
Grigio | 914 x 1143 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
127.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15311972
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2436 38 G |
Grigio | 610 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 8 tappetini per confezione |
145.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15753599
![]() ![]() |
PURUS™
PS 1836 34 G |
Grigio | 457 x 914 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
82.70€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15723619
![]() ![]() |
PURUS™
PS 2430 34 G |
Grigio | 610 x 762 mm | Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm | 30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione |
80.20€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifications
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™