Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Esclusivamente da PURUS™, i tappetini EnviroTack™ sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale e privi di OGM. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Marca:  PURUS™ PM 3660 34 W
153.73 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15332002
  • 174.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ecocompatibile, contenente un materiale rinnovabile brevettato a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2 durante il processo di produzione
  • Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
  • Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato
  • Può essere riciclato attraverso i tradizionali sistemi di riciclaggio della plastica o attraverso la partnership di Fisher Scientific con PURUS™ e Terra Cycle
  • Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Certifications
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Specifica
Specifica
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali
Regular Tack
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm
LDPE misto
914 x 1524 mm
30 strati per tappetino, 4 tappetini per confezione
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm
Bianco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoUT0216 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2025 Catalog NumberPM 3660 34 W
Numero di lottoUT0215 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/09/2024 Catalog NumberPM 3660 34 W
Numero di lottoUT0154 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data12/09/2024 Catalog NumberPM 3660 34 W
Numero di lottoUR0317 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/04/2024 Catalog NumberPM 3660 34 W
Numero di lottoUR0123 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/10/2023 Catalog NumberPM 3660 34 W
Titolo del prodotto
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 30 strati EnviroTack™ > Bianco; 36 x 60 poll.; 1,4 mil; 4/confezione