Learn More
Buerkle™ Wallmount Draining Rack
Wallmount Draining Rack made of plastic, shatterproof, proven thousands of times in the lab and adjusted to the requirements there.
281.00€ - 384.00€
Specifica
Materiale | PVC, polipropilene |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic Drying of Apparatus |
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Product Type | Posizioni | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Product Type | Posizioni | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10413101
|
Buerkle™
9640-2060 |
600 mm | Scolatoio a parete | 77 | 600 mm |
384.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10701172
|
Buerkle™
9640-1050 |
500 mm | Without draining channel | 53 | 500 mm |
290.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10201501
|
Buerkle™
9640-2040 |
400 mm | With draining channel | 33 | 400 mm |
281.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
A wall-mounted draining rack, including a wall mounting set (screws, dowels). A removable draining channel is optionally available, with a connection for a draining tube which can discharge directly into a laboratory wash basin.
- Draining rack PVC, rods polypropylene
- Including spanner for the rods
- Three different rod lengths to adapt to varying apparatus
- Shatterproof
- Rods click into place for secure positioning
Specifica
PVC, polipropilene | |
Hygienic Drying of Apparatus |