Learn More
Buerkle™ Wallmount Draining Rack
Wallmount Draining Rack made of plastic, shatterproof, proven thousands of times in the lab and adjusted to the requirements there.
Marca:  Buerkle™ 9640-1050
Codice prodotto. 10701172
  • 290.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rack di scolo con set per montaggio a parete (viti, tasselli). Un canale di scolo amovibile è disponibile come opzione, con un collegamento per il tubo di scarico in grado di scaricarsi direttamente in un lavandino da laboratorio.
  • Rack di scolo in PVC, aste in polipropilene
  • Con chiave per le aste
  • Tre diverse lunghezze dell'asta per adattarle ai vari impianti
  • Infrangibile
  • Le aste si bloccano con uno scatto per un posizionamento sicuro
Specifica
Specifica
Chiave, set di viti e tasselli per il montaggio a parete, scatola di aste, 10 aste da 60 mm, 39 aste da 100 mm, 4 aste da 150 mm
PVC, polipropilene
Hygienic Drying of Apparatus
19.6 in.
19.6 in.
Without draining channel
53
500 mm
500 mm
Videos
  • Buerkle Wall Mounted Draining Rack
    Buerkle Wall Mounted Draining Rack
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Wall Mounted Draining Rack
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Flyers
    Titolo del prodotto
    Buerkle™ Wallmount Draining Rack > Size: 500 x 500 mm; Without draining channel