Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers Acc. to Gay Lussac Adjusted
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
76.00€ - 122.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10400903
|
Lenz Laborglasintrumente
05630210 |
5 mL |
76.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10778271
|
Lenz Laborglasintrumente
05630228 |
50 mL |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10385781
|
Lenz Laborglasintrumente
05630222 |
25 mL |
81.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10335881
|
Lenz Laborglasintrumente
05630237 |
100 mL |
122.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
- Stopper NS 10/19 with capillary
- Stopper top ground and polished
- Adjusted to In (with individual certificate)
- Accuracy: 0.001 cm³
- Material: borosilicate glass 3.3
- Capcity shown is nominal capacity
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente Pycnometers Acc. to Gay Lussac Adjusted