Learn More
Rogo Sampaic™ Picnometri
Marca:  Rogo Sampaic™ KLQ004
Codice prodotto. 11772694
  • 144.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 ciascuno
Picnometro
50 ml
Picnometro
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Picnometri > Capacity: 50mL; Wide