Learn More
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
Marca: Corning™ 7079-5N
354.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
These disposable glass pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out and offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for burr-free, even flow rates. Nonsterile, unplugged, and bulk packed. Reference: ASTM E-714.
Specifica
Sì | |
Vetro | |
0.1 ml | |
Profilo rotondo | |
0.16 oz. | |
Pipetta sierologica |
ASTM E714 | |
Sì | |
1 ml | |
Confezioni singole | |
5 ml | |
Sì |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche