Learn More
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
133.00€ - 1335.00€
Specifica
Calibrato | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM E714 |
Materiale | Glass |
Graduato | Sì |
Stile punta | Profilo rotondo |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Graduazioni negative | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Graduazioni negative | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11912298
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
133.00€
pezzi 175 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10098512
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
246.14€
pezzi 700 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11922298
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0.1 ml | 1 ml |
227.00€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10252513
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0.1 ml | 1 ml |
418.72€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11996978
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
590.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10323473
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
357.76€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11932298
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0.1 ml | 2 ml |
1335.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10058662
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0.1 ml | 2 ml |
392.31€
pezzi 720 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Description
- Graduazioni negative
- Puntali lucidati a fuoco per eliminare le bave, portate uniformi
- I colori sono conformi alle norme ISO
- Non sterili, senza tappo e imballate in stock
Specifications
Sì | |
Glass | |
Profilo rotondo | |
Pipetta sierologica |
ASTM E714 | |
Sì | |
Confezionato singolarmente | |
Sì |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Pipette PYREX™ 7079