Learn More
Corning™ Pipette PYREX™ 7079
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ disponibili in stock offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
Marca:  Corning™ 7079-2N
124.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11912298
  • 133.00€ / pezzi 175
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These disposable glass pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out and offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for burr-free, even flow rates. Nonsterile, unplugged, and bulk packed. Reference: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Glass
0.01 ml
0.2 ml
Confezionato singolarmente
2 ml
ASTM E714
11.41 in.
Profilo rotondo
0.06 oz.
Pipetta sierologica
Titolo del prodotto
Corning™ Pipette PYREX™ 7079 > 2 mL