Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo
Bottiglie per terreni di coltura in vetro ambrato, per conservare materiali fotosensibili. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ sono prodotte in vetro borosilicato con rivestimento ambrato e assorbimento UV fino a 500 nm.
Marca: Pyrex 1519/02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
- Bottles only
- Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
50 ml | |
Conservazione di materiale fotosensibile | |
10/PK | |
Sì | |
Rotondo | |
46 mm |
Ambra | |
Vetro borosilicato | |
ISO 4796 | |
Larga | |
88 mm |
Titolo del prodotto
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo > Capacità: 50 ml