Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo
Bottiglie per terreni di coltura in vetro ambrato, per conservare materiali fotosensibili. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ sono prodotte in vetro borosilicato con rivestimento ambrato e assorbimento UV fino a 500 nm.
264.00€ - 1115.00€
Specifica
Colore | Ambra |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Graduated | Sì |
Bocca | Larga |
Forma | Rotondo |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10809290
|
Pyrex
1519/01 |
25 ml |
271.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10261320
|
Pyrex
1519/02 |
50 ml |
264.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10009769
|
Pyrex
1519/04 |
100 ml |
303.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12509145
|
Pyrex
1519/06 |
250 ml |
585.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10271320
|
Pyrex
1519/08 |
500 ml |
564.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10383540
|
Pyrex
1519/10 |
1000 ml | N/A | |||||||
10079479
|
Pyrex
1519/12 |
2000 ml |
1115.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10241950
|
Pyrex
1519/16 |
5000 ml |
364.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10547520
|
Pyrex
1519/18 |
10000 ml |
533.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
- Solo flaconi
- Forniti privi di tappo o anello antigoccia
- Conformi a ISO 4796
- Stampati con codice di tracciabilità per certificato di lotto scaricabile
Specifica
Ambra | |
Sì | |
Rotondo |
Vetro borosilicato | |
Larga |