Learn More
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo
Bottiglie per terreni di coltura in vetro ambrato, per conservare materiali fotosensibili. Le bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ sono prodotte in vetro borosilicato con rivestimento ambrato e assorbimento UV fino a 500 nm.
Marca: Pyrex 1519/18
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
- Bottles only
- Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
10000 ml | |
Ideale per la conservazione di materiali fotosensibili | |
1/PK | |
No | |
Larga | |
410 mm |
Ambra | |
Vetro borosilicato | |
ISO 4796 | |
Sì | |
Rotondo | |
227 mm |
Product information
Dimensione file: 3 MB
Titolo del prodotto
Bottiglie rotonde per terreni di coltura in vetro borosilicato ambrato Pyrex™ senza tappo > Capacity: 10000mL