Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato certificato Pyrex™
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è caratterizzata da iscrizioni in smalto bianco per una facile valutazione del volume. Include tappo in polietilene. Con certificato di conformità 'H', secondo gli standard ISO 1042 e DIN 12664 e con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
Marca:  Pyrex 3151/04WC
98.79 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24375" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11373634
  • 107.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 02-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass for corrosion free-performance. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask features white enamel inscriptions for easy volume assessment. Includes polyethylene stopper. Conformity 'H' certified, complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP.)
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National Standards
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • White enamel inscriptions
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, con certificato di conformità 'H'
White enamel inscriptions
Vetro borosilicato
±0.02 ml
Classe A
Polietilene
5 ml
70 mm
Iscrizioni in smalto bianco
42662
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato certificato Pyrex™ > Capacità: 5mL