Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato certificato Pyrex™
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è caratterizzata da iscrizioni in smalto bianco per una facile valutazione del volume. Include tappo in polietilene. Con certificato di conformità 'H', secondo gli standard ISO 1042 e DIN 12664 e con calibrazione basata sulle tolleranze della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
67.00€ - 236.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, con certificato di conformità 'H' |
---|---|
Materiale chiusura | Polyethylene |
Descrizione | White enamel inscriptions |
Materiale | Vetro borosilicato |
Graduated | Iscrizioni in smalto bianco |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11353634
|
Pyrex
3151/01WC |
1 mL | 7/16 | 65 mm | ±0.02 ml |
177.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10059279
|
Pyrex
3151/24WC |
2000 mL | 29/32 | 370 mm | ±0.5 ml |
87.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-03-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11363634
|
Pyrex
3151/02WC |
2 mL | 7/16 | 65 mm | ±0.02 ml |
175.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10811601
|
Pyrex
3151/26WC |
5 L | 34/35 | 475 mm | ±1 ml |
236.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11373634
|
Pyrex
3151/04WC |
5 ml | 42662 | 70 mm | ±0.02 ml |
107.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11383634
|
Pyrex
3151/06WC |
10 mL | 10/19 | 90 mm | ±0.02 ml |
107.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11393634
|
Pyrex
3151/08WC |
20 mL | 10/19 | 110 mm | ±0.03 ml |
117.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11303644
|
Pyrex
3151/10WC |
25 mL | 10/19 | 110 mm | ±0.03 ml |
119.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11313644
|
Pyrex
3151/12WC |
50 mL | 12/21 | 140 mm | ±0.05 ml |
120.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11323644
|
Pyrex
3151/14WC |
100 mL | 14/23 | 170 mm | ±0.08 ml |
134.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11333644
|
Pyrex
3151/16WC |
200 mL | 14/23 | 210 mm | ±0.1 ml |
174.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11911528
|
Pyrex
3151/18WC |
250 mL | 14/23 | 220 mm | ±0.12 ml |
67.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11353644
|
Pyrex
3151/20WC |
500 mL | 19/26 | 260 mm | ±0.2 ml |
84.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11363644
|
Pyrex
3151/22WC |
1000 mL | 24/29 | 300 mm | ±0.3 ml |
107.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass for corrosion free-performance. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Certified Volumetric Flask features white enamel inscriptions for easy volume assessment. Includes polyethylene stopper. Conformity 'H' certified, complies with ISO 1042 and DIN 12664 and is calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP.)
- Conformi a ISO 1042 e DIN 12664
- Calibrate alle tolleranze richieste dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP), più ristrette rispetto a quelle degli standard ISO/DIN
- Ciascuna fiasca riporta inciso un numero di serie individuale ed è fornita con un certificato di calibrazione tracciabile secondo gli standard nazionali
- Conformità 'H' certificata
- Prodotte in vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione
- Iscrizioni in smalto bianco
- Tappo in polietilene
Specifica
Classe A, ISO 1042, DIN 12664, USP, con certificato di conformità 'H' | |
White enamel inscriptions | |
Iscrizioni in smalto bianco |
Polyethylene | |
Vetro borosilicato | |
Classe A |