Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. La fiasca volumetrica di classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è dotata di iscrizioni bianche in smalto per una facile valutazione del volume e di un tappo in polietilene. Conforme a ISO 1042 e DIN 12664, calibrata alla tolleranza richiesta dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) con certificato di conformità 'H'.
Marca:  Pyrex 3151/01
246.04 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24375" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11313634
  • 266.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 07-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1042, DIN 12664, USP, Certificato di conformità 'H'
White enamel inscriptions
Vetro borosilicato
±0.02 ml
Classe A
Polietilene
1 ml
65 mm
Iscrizioni in smalto bianco
7/16
Titolo del prodotto
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Pyrex™ > Capacity: 1mL