Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™
Le piastre in vetro borosilicato riutilizzabili con bordi per impieghi gravosi sono ideali per la conservazione e la cristallizzazione.
Marca: Pyrex 1470/02D
113.23 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Specifica
DIN 12337 | |
100 mL | |
Round | |
Per l'uso fino a 400 °C | |
70 mm |
Piatto | |
Borosilicate Glass | |
Piastra per cristallizzazione | |
45 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™ > Capacità: 100 ml