Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato con beccuccio Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™ con beccuccio sono eccellenti per una massima evaporazione.
Marca: Pyrex 1471/10M
221.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Integral spout for excess liquid
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Thermal resistant to 400°C
- Complies with DIN 12338
Specifica
DIN 12337 | |
500 mL | |
Round | |
65 mm |
Piatto | |
Vetro borosilicato | |
Piastra per cristallizzazione | |
115 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now