Learn More
Provette in vetro borosilicato a parete spessa senza bordo Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test a pareti spesse senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Marca:  Pyrex 1626/12M
158.69 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10765091
  • 183.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 12-12-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimless Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Rimless heavy walls: provide superior mechanical strength
  • Robust construction: reduces breakage, lowers replacement costs and improves user safety
  • Conforms to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 4142
150 mm
100 Pack
16 mm
18 mL
Borosilicate Glass
No
Test Tube
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Provette in vetro borosilicato a parete spessa senza bordo Pyrex™ > Capacity: 18mL