Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Marca: Corning™ 7078-5N
Descrizione
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Designed for the larger-volume user, these pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out, and are packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Similar to Cat. No. 7077, except multi-packed in plastic bags. New ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
Specifica
ASTM E714 | |
Sterile | |
0.1 mL | |
1 mL | |
0.16 oz. | |
5 mL | |
Pipetta sierologica |
Borosilicate Glass | |
Sì | |
11.41 in. | |
Profilo rotondo | |
Blue | |
290 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche