Learn More
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette monouso in vetro senza bordo con fondo sferico Corning™ PYREX™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Marca: Corning™ 99445-10
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants. Corning™ PYREX™ Disposable Round-Bottom Rimless Glass Tubes are designed for both tissue culture and general bacteriological work.
These one-use culture tubes are packaged for your convenience in easy-to-open, easy-to-use packs. The three small sizes come in a dispenser arrangement, and the larger sizes are bulk-packed. Made of borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants potentially leached from soda-lime glass.
Specifica
4 ml | |
Vetro borosilicato | |
Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali | |
Sfusi | |
Non-sterile | |
10 mm |
75 mm | |
Sì | |
Nessuno | |
No | |
No | |
Culture Tube |
Accessori e Servizi
-
Corning™ Tappi a vite per provette per coltura monouso
X1000 Disposable Phenolic GPI 15-415 Thr... Codice del prodotto: 10150403375.41€ / pezzi 1000 -
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestime...
X288 SCREW CAPSwithPTFE LINER 415/13 TO ... Codice del prodotto: 10272703282.64€ / pezzi 288 -
Corning™ Tappi a vite per provette per coltura monouso
X1000 TAPPO FENOLICO 13-415 Codice del prodotto: 10426843331.01€ / pezzi 1000 -
Corning™ Tappi a vite per provette per coltura monouso
X1000 Disposable Phenolic GPI 18-415 Thr... Codice del prodotto: 10602624464.37€ / pezzi 1000 -
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestime...
X288 SCREW CAPS WITH PTFE LINER 415/15 T... Codice del prodotto: 10755763283.00€ / pezzi 288 -
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestime...
X192 SCREW CAPS WITH PTFE LINER 415/18 T... Codice del prodotto: 11333865122.57€ / pezzi 192