Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità piatta
Queste provette sono ideate per colture di tessuti e per applicazioni di chimica clinica. Le provette monouso Fisherbrand™ con fondo piatto sono in vetro borosilicato per ridurre variazioni di pH e potenziali contaminazioni dovute al vetro sodico-calcico.
Marca: Fisherbrand™ 60A14-961-25
40.09 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Queste provette sono ideate per colture di tessuti e per applicazioni di chimica clinica. Le provette monouso Fisherbrand™ con fondo piatto sono in vetro borosilicato per ridurre variazioni di pH e potenziali contaminazioni dovute al vetro sodico-calcico.
- 10 and 12mm O.D. sizes are available
- Packaged in shrink-wrapped trays of 125 or 250 to prevent contamination or breakage
Specifica
Clear | |
4 mL | |
Borosilicate Glass | |
For tissue culture and clinical chemistry | |
Sì | |
Autoclavable | |
10 mm | |
Disposable Culture Tube |
Plain | |
75 mm | |
Single-use | |
Shrink Wrapped Tray | |
Non-sterile | |
No | |
KIM-KAP |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now