Learn More
Corning™ PYREX™ Media Bottle High-Temperature Caps, Open-Top
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specifica
Specifica
Colore | Red |
Materiale | PBT |
N. per custodia | 10/Cs. |
N. per confezione | 10/Pk. |
Sterilità | Non sterile |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 45 |
Colore chiusura | Rosso |
Product Type | Open Top Cap |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Storage bottle |
Materiale chiusura | PBT |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Corning™ PYREX™ Media Bottle High-Temperature Caps, Open-Top >