Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
Marca:  Pyrex 4513/30M
Codice prodotto. 12259319
  • 81.55€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with PBT screw caps
  • Autoclavable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Rivestimento in PTFE/Etilene-propilene
30
Inserto di scorta
20 conf.
Tappo a vite
Titolo del prodotto
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts > Thread Size: 30mm