Learn More
Pyridine-4-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10337853
Pyridine-4-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10337853
1 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10337853
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC04212DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1692-15-5
Formula molecolare C5H6BNO2
Molecular Weight (g/mol) 122.92
Numero MDL MFCD01074545
InChI Key QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine-4-boronic acid, 4-pyridineboronic acid, 4-pyridylboronic acid, pyridin-4-yl boronic acid, 4-pyridinylboronic acid, pyridin-4-yl-4-boronic acid, 4-pyridinebornic acid, pyridyl-4-boronic acid, 4-pyridinyl boronic acid, pyridine-4-ylboronic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2734379
SMILES OB(O)C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridin-4-ylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name (pyridin-4-yl)boronic acid
Peso formulazione 122.92
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Pyridine-4-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™ >