Learn More
Pyridine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
EcoSafPak™ Glass Bottle
Metal Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Pyridine |
Punto di fusione | -42.0°C |
Densità | 0.9780g/mL |
Punti di ebollizione | 115.0°C to 116.0°C |
Quantità | 2.5 L |
Punto d'infiammabilità | 17°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.5085 to 1.5105 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 13
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467948 | Certificato di analisi | 25/11/2024 | 131780250,131780010,131780500,131780025 |
A0462370 | Certificato di analisi | 30/04/2024 | 131780250,131780010,131780500,131780025 |
A0461582 | Certificato di analisi | 04/04/2024 | 131780250,131780010,131780500,131780025 |
A0451403 | Certificato di analisi | 22/03/2024 | 131780250,131780010,131780500,131780025 |
A0461098 | Certificato di analisi | 13/03/2024 | 131780250,131780010,131780500,131780025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pyridine
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Titolo del prodotto
Pyridine, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >