Learn More
Pyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15440748
Pyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15440748
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 15440748
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54448.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Pyrimidine-5-carboxaldehyde is used in the preparation of (S)- and (R)-pyrimidyl alkanol by reacting with diisopropylzinc and (n-butyl)ethyl(n-hexyl)(n-propyl)methane.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10070-92-5
Formula molecolare C5H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 108.10
Numero MDL MFCD03426065
InChI Key FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehydeVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2761034
IUPAC Name pyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto di fusione 39°C to 43°C
Densità 1.23
Punti di ebollizione 80°C to 82°C (4 mmHg)
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 108.1
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoI20Z016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberH54448.03,H54448.14,H54448.06
Numero di lottoY19K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/11/2024 Catalog NumberH54448.03,H54448.14,H54448.06
Numero di lottoX07H032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54448.03,H54448.14,H54448.06
Numero di lottoY28C019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54448.03,H54448.14,H54448.06
Numero di lottoB11Z036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH54448.03,H54448.14,H54448.06
Titolo del prodotto
Pyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals >