Learn More
SCAT Attacchi Rapidi
Connessione facile e sicura dei tubi capillari e dei tappi di sicurezza SCAT mediante attacchi rapidi. La valvola si chiude automaticamente quando viene scollegata. Grazie ai raccordi in PFA inclusi, è possibile collegare tutti i diametri di tubo più comuni.
Marca:  SCAT 360190
36.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17342840
  • 49.35€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • I set di raccordi rapidi sono adatti per collegare 2 capillari (Set 1) o un capillare e un tappo di sicurezza SCAT (Set 2)
  • Realizzati in polipropilene caricato a vetro chimicamente resistente, materiali PEEK
  • Protezione contro le perdite grazie alle valvole di chiusura integrate
  • Sistema chiuso per una disconnessione senza gocciolamenti con un bassissimo intrappolamento d'aria
  • Minimizza la contaminazione e non è necessario spurgare le bolle d'aria dal sistema
  • Adatto per capillari con diametro esterno di 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
  • Facile da usare, design ergonomico, permette una connessione sicura
  • Resistenza alla pressione fino al vuoto 15 psi, 1,0 bar
Specifica
Specifica
Sistemi HPLC
Capillari, tubi e tappi di sicurezza
1 x Raccord PFA 1,6/2,3/3,2 mm ID
Attacco rapido (m) per 1 tubo capillare
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
SCAT Attacchi Rapidi > Type: Quick-Lock Connector (m) for 1 Capillary Tube