Learn More
SCAT Attacchi Rapidi
Connessione facile e sicura dei tubi capillari e dei tappi di sicurezza SCAT mediante attacchi rapidi. La valvola si chiude automaticamente quando viene scollegata. Grazie ai raccordi in PFA inclusi, è possibile collegare tutti i diametri di tubo più comuni.
49.35€ - 102.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi HPLC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Capillari, tubi e tappi di sicurezza
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
17322840
Vedere i documenti
SCAT
360179
Attacco rapido (f)
49.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17332840
Vedere i documenti
SCAT
360180
Attacco rapido (m) per 1 tappo di sicurezza
49.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17342840
Vedere i documenti
SCAT
360190
Attacco rapido (m) per 1 tubo capillare
49.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17312860
Vedere i documenti
SCAT
360183
Set di attacchi rapidi I
98.65€
1 set
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17322860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SCAT
360189
Set di attacchi rapidi II
102.00€
1 set
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • I set di raccordi rapidi sono adatti per collegare 2 capillari (Set 1) o un capillare e un tappo di sicurezza SCAT (Set 2)
  • Realizzati in polipropilene caricato a vetro chimicamente resistente, materiali PEEK
  • Protezione contro le perdite grazie alle valvole di chiusura integrate
  • Sistema chiuso per una disconnessione senza gocciolamenti con un bassissimo intrappolamento d'aria
  • Minimizza la contaminazione e non è necessario spurgare le bolle d'aria dal sistema
  • Adatto per capillari con diametro esterno di 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
  • Facile da usare, design ergonomico, permette una connessione sicura
  • Resistenza alla pressione fino al vuoto 15 psi, 1,0 bar
Specifica
Specifica
Sistemi HPLC
Capillari, tubi e tappi di sicurezza
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SCAT Attacchi Rapidi