Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
Marca:  Quickfit CX7/02/SC
Codice prodotto. 11338074
  • 177.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ideal for reflux work
400 mm
Borosilicate Glass
400 mm
19/26
Allihn Condenser
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone > Cone Size: 19/26; Length: 400mm; Effective Length: 250mm