Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
172.00€ - 230.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Tipo | Allihn Condenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for reflux work |
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11338074
|
Quickfit
CX7/02/SC |
19/26 |
172.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11348074
|
Quickfit
CX7/03/SC |
24/29 |
178.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12030073
|
Quickfit
CX7/04/SC |
29/32 |
176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11351845
|
Quickfit
CX7/05/SC |
34/35 |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11371845
|
Quickfit
CX7/08/SC |
50/42 |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11361845
|
Quickfit
CX7/06/SC |
40/38 |
209.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Ideal for reflux applications.
- Inner bulb sections provide increased cooling surface
- With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Borosilicate Glass | |
Allihn Condenser | |
Ideal for reflux work |