Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone
Ideal for reflux applications.
Marca:  Quickfit CX7/05/SC
Codice prodotto. 11351845
  • 189.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ideal for reflux work
335 mm
Borosilicate Glass
335 mm
34/35
Allihn Condenser
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone > Cone Size: 34/35; Length: 335mm; Effective Length: 250mm