Learn More
Quickfit™ Reaction Vessel Bubbler with Inlet
Ideal for closing reaction mixture from the atmosphere
790.00€ - 902.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
15547910
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
GB2/19SC
Reaction Vessel Bubbler Cone Size: 19/26
790.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 10-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15557910
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
GB2/29SC
Reaction Vessel Bubbler Cone Size: 29/32
795.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15788017
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
GB2/24SC
Reaction Vessel Bubbler with Inlet 24/29
902.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 05-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With gas inlet to provide continuous flow of inert gas (N2 or Ar) over the reaction
  • Complete with detachable plastic hose connection to allow easy and safe attachment to 9mm flexible tubing
  • Bubblers have capacity of approx 5mL
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Quickfit™ Reaction Vessel Bubbler with Inlet