Learn More
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 540.00€
Identificatori chimici
CAS | 42969-65-3 |
---|---|
Formula molecolare | C4H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 70.091 |
Numero MDL | MFCD00211237 |
InChI Key | GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N |
Sinonimo | r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol |
PubChem CID | 638102 |
IUPAC Name | (2R)-but-3-yn-2-ol |
SMILES | CC(C#C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11329535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18880.MD |
250 mg |
41.00€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11309535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18880.03 |
1 g |
136.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11319535
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18880.06 |
5 g |
540.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
42969-65-3 | |
70.091 | |
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N | |
638102 | |
CC(C#C)O |
C4H6O | |
MFCD00211237 | |
r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol | |
(2R)-but-3-yn-2-ol |
Specifications
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol | |
0.891 | |
28°C (82°F) | |
1.426 | |
UN2929 | |
r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol | |
+47° (Neat) | |
(2R)-but-3-yn-2-ol | |
638102 | |
99% |
42969-65-3 | |
108°C to 109°C | |
C4H6O | |
MFCD00211237 | |
3587272 | |
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N | |
CC(C#C)O | |
70.091 | |
70.09 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H300-H310-H226-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H300+H310+H330-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC LIQUIDS, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.