Learn More
(R)-(+)-Limonene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Chiral building block. Biodegradable solvent. Limonene is used as a solvent for filament-fused 3D printing, in cosmetic products, as a fragrance and as a biofuel. It is useful to promote weight loss, prevent cancer, treat cancer and treat bronchitis. It also finds use in foods, beverages, chewing gum, as a flavoring agent and a shrinking agent to dissolve polystyrene. It acts as a chiral intermediate for natural product synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Limonene is used as a solvent for filament-fused 3D printing, in cosmetic products, as a fragrance and as a biofuel. It is useful to promote weight loss, prevent cancer, treat cancer and treat bronchitis. It also finds use in foods, beverages, chewing gum, as a flavoring agent and a shrinking agent to dissolve polystyrene. It acts as a chiral intermediate for natural product synthesis and as an insect repellant.
Solubility
Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | (R)-(+)-Limonene |
Nota nome | stabilized |
Punto di fusione | -74°C |
Densità | 0.841 |
Punti di ebollizione | 177°C to 178°C |
Punto d'infiammabilità | 48°C (118°F) |
Odore | Fruit-like |
Indice di rifrazione | 1.473 |
Quantità | 100 mL |
Numero UN | UN2052 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460633 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | L04733.AE,L04733.AP |
10249601 | Certificato di analisi | 08/02/2024 | L04733.AE,L04733.AP |
10239003 | Certificato di analisi | 08/01/2024 | L04733.AE,L04733.AP |
10234176 | Certificato di analisi | 25/05/2022 | L04733.AE,L04733.AP |
10204366 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | L04733.AE,L04733.AP |
Sicurezza e movimentazione
- (+)-Limonene
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P331-NON provocare il vomito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- MIXTURE LIST-Contiene: D-Limonene