Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ AB100 Alpha-Beta Contamination Monitor
Quickly detect alpha and beta radiation contamination in nuclear power plants, hospitals, medical centers and in security and first responder applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 4250683
Codice prodotto. 11950737
  • 9360.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
RadEye AB100, 100 cm2 alpha/beta discriminating scintillation detector, including hard shell transport case
Gamma response, approx. 40 s-1/(µSv/h) 0.4 s-1/(µR/h)
Dual phosphor scintillator
0.9 kg
35.5 cm
>1000 hr. on two C batteries.
14 in.
7.1 in.
Per surface emission: Am-241: 36% (a)Co-60 : 23% (ß)Sr/Y-90: 49% (ß)
10 cm
Civil defense, fire brigades, hospitals, nuclear industry, and pharmaceutical industry
4 in.
∼2 lb.
18 cm
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ RadEye™ AB100 Alpha-Beta Contamination Monitor > Efficiency (per surface emission): Am-241, 36% alpha; Co-60, 23% beta; Sr/Y-90: 49% beta