Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
Marca: Gosselin TK75-018
Descrizione
- Natural polystyrene or polypropylene tube
- Nominal capacity of 5ml
- Assembled
Specifica
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
LDPE | |
5 ml | |
Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
500 sacchetti | |
No | |
12.8 mm | |
Provetta a fondo arrotondato |
Rosso | |
Naturale | |
Polipropilene | |
Tappo ad alette | |
Cartone da 2000 | |
Sterile | |
Sì |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.