Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000
La bilancia multiuso Ranger 3000 ha tutte le funzionalità per produrre risultati rapidi in un'ampia gamma di applicazioni. Con sette modalità applicative, Ranger 3000 è ideale per soddisfare numerose esigenze di pesatura industriale. Portatile e dotata di una batteria ricaricabile, tale bilancia è utilissima in ogni zona dello stabilimento ed è dotata di funzioni e caratteristiche che fanno di Ranger 3000 una bilancia unica nel suo genere.
Marca: Ohaus™ 30031704
439.88 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Ranger 3000 has the largest display in its class and is equipped with checkweighing LEDs and backlit LCD displays which makes it functional in almost any working condition.
- The most user friendly scale on the market with easy setup that ensures your valuable time is not wasted and you’re working as proficiently as possible.
- Ranger 3000 produces accurate results within one second and virtually eliminates your wait time and allows you to move at a pace determined by you, not your weighing equipment.
Specifica
Interfacce RS232, RS232 secondaria opzionale, USB ed Ethernet | |
Piombo-acido, ricaricabile | |
FCC, Parte 15, Classe A; EN61326-1:2006 (Classe B) | |
6 kg | |
0,2 g | |
R31P6 | |
Da –10 a 40 °C | |
kg, g, libbre, once, libbre:once | |
327 x 311 x 117 mm | |
225 mm | |
300 mm | |
4,2 kg | |
Da 100 a 240 V |
210 ore di utilizzo continuo con tempo di ricarica di 12 ore | |
Esterna | |
Involucro in ABS, piattaforma in acciaio inox | |
Display LCD, altezza 40 mm, con retroilluminazione bianca | |
Meccanico | |
1 secondo | |
Bilancia compatta da banco Ranger 3000 | |
225 x 300 mm | |
327 mm | |
311 mm | |
117 mm | |
Da 100 a 240 V c.a./Da 50 a 60 Hz | |
Da 50 a 60 Hz |
Offerte speciali
- Diversi produttori