Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000
La bilancia multiuso Ranger 3000 ha tutte le funzionalità per produrre risultati rapidi in un'ampia gamma di applicazioni. Con sette modalità applicative, Ranger 3000 è ideale per soddisfare numerose esigenze di pesatura industriale. Portatile e dotata di una batteria ricaricabile, tale bilancia è utilissima in ogni zona dello stabilimento ed è dotata di funzioni e caratteristiche che fanno di Ranger 3000 una bilancia unica nel suo genere.
Marca: Ohaus™ 30031705
439.88 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Il modello Ranger 3000 è dotato del display più grande della sua classe ed è provvisto di LED per pesata di controllo e display LCD retroilluminati che lo rendono funzionale in quasi tutte le condizioni di lavoro.
- La scala più intuitiva disponibile sul mercato, facilmente configurabile, per non sprecare tempo prezioso e lavorare nel modo più efficiente possibile.
- Il modello Ranger 3000 assicura risultati accurati in un secondo, eliminando praticamente i tempi d’attesa e lasciando all'utente la possibilità di lavorare secondo il proprio ritmo, e non quello del sistema di pesatura.
Specifica
Interfacce RS232, RS232 secondaria opzionale, USB ed Ethernet | |
Piombo-acido, ricaricabile | |
FCC, Parte 15, Classe A; EN61326-1:2006 (Classe B) | |
15 kg | |
0,5 g | |
R31P15 | |
Da –10 a 40 °C | |
kg, g, libbre, once, libbre:once | |
327 x 311 x 117 mm | |
225 mm | |
300 mm | |
4,2 kg | |
Da 100 a 240 V |
210 ore di utilizzo continuo con tempo di ricarica di 12 ore | |
Esterna | |
Involucro in ABS, piattaforma in acciaio inox | |
Display LCD, altezza 40 mm, con retroilluminazione bianca | |
Meccanico | |
1 secondo | |
Bilancia compatta da banco Ranger 3000 | |
225 x 300 mm | |
327 mm | |
311 mm | |
117 mm | |
Da 100 a 240 V c.a./Da 50 a 60 Hz | |
Da 50 a 60 Hz |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now - Diversi produttori